Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 196,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 535,00 zł |
Informacje o tej pozycji
196,00 zł
Application
- Fitochemikalia, potencjał przeciwutleniający i przeciwdrobnoustrojowy oraz analiza LC-MS Centaurea parviflora Desf. Ekstrakty: Badania te wykorzystują odczynnik Folin-Ciocalteu do analizy właściwości przeciwutleniających Centaurea parviflora, podkreślając jego zastosowanie w identyfikacji silnych naturalnych przeciwutleniaczy, co ma kluczowe znaczenie w przemyśle farmaceutycznym, nutraceutycznym i kosmetycznym (Hechaichi et al., 2023).
- Optymalizacja wspomaganej mikrofalami ekstrakcji związków przeciwutleniających z liści cebuli dymki przy użyciu projektu Box-Behnken: Badanie to przedstawia zastosowanie odczynnika Folin-Ciocalteu do określenia skuteczności metod ekstrakcji wspomaganej mikrofalami w izolowaniu przeciwutleniaczy, kluczowych dla zwiększenia bezpieczeństwa żywności i okresu przydatności do spożycia (Aquino et al., 2023).
- Wpływ słodowania na związki fenolowe i aktywność zmiatania rodników w ziarnach i płatkach śniadaniowych: Odczynnik Folin-Ciocalteu jest tu stosowany do pomiaru całkowitej zawartości fenoli, zapewniając wgląd w to, jak słodowanie wpływa na właściwości przeciwutleniające ziaren, co jest istotne dla naukowców zajmujących się żywnością i przemysłu spożywczego ukierunkowanego na zdrowie (Vingrys et al., 2022).
- Zaawansowane metody kwantyfikacji polifenoli w brązowych wodorostach - zastosowanie selektywnej metody qNMR w porównaniu z testem TPC: Badania te badają skuteczność porównawczą odczynnika Folin-Ciocalteu z zaawansowanymi metodami qNMR do ilościowego oznaczania polifenoli, co ma kluczowe znaczenie dla dokładnej i skutecznej analizy przeciwutleniaczy w bioproduktach morskich (Wekre et al., 2022).
- Endemiczna roślina obszaru śródziemnomorskiego: Charakterystyka fitochemiczna ekstraktów z owoców drzewa truskawkowego (Arbutus unedo L.) na różnych etapach dojrzewania: Wykorzystując odczynnik Folin-Ciocalteu, w badaniu oceniono zawartość fenoli i zdolność przeciwutleniającą owoców drzewa truskawkowego na różnych etapach, podkreślając jego znaczenie w opracowywaniu żywności funkcjonalnej i nutraceutyków (Scarano et al., 2022).
Analysis Note
Wrażliwość (na fenol): zgodna
Wrażliwość (na albuminę surowicy bydlęcej): zgodna
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid |
| pH <0.5 (20 °C in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| density 1.24 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Odczynnik fenolowy Folina-Ciocalteu′a
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1090010100 | 04022536109619 |
| 1090010500 | 04022536109633 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Is the concentration of this reagent 2M? I need to prepare a 10% solution, how can I do this? Thanks!
1 answer-
The concentration is 2 molar, with respect to acid. This does not equate to a weight percent, as there are multiple components present, in various amounts. The details of the composition are proprietary.