Przejdź do
1.08849
Tlenek cynku
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Zinc oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
234,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
470,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
OZn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.39
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-222-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric), 99.0-100.5% ZnO basis (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
insoluble 0.0016 g/L
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric), 99.0-100.5% ZnO basis (complexometric)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.001% Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤0.01% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
loss
≤1.0% loss on ignition, 500 °C
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
1975 °C
solubility
insoluble 0.0016 g/L
density
5.61 g/cm3 at 20 °C
bulk density
200‑700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.003%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.01%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, Mn: ≤0.0005%, N: ≤0.0005%, Na: ≤0.001%, Pb: ≤0.002%, excess alkali:, passes test
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
InChI key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Fosforan trietylu (TEP) jako zielony rozpuszczalnik do syntezy peptydów w fazie stałej (SPPS)...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie fosforanu trietylu jako przyjaznego dla środowiska rozpuszczalnika do SPPS, podkreślając jego skuteczność w poprawie syntezy peptydów przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko. Badania pokazują potencjał TEP do zastąpienia tradycyjnych rozpuszczalników, promując w ten sposób bardziej ekologiczne praktyki chemiczne w produkcji peptydów (Nandhini et al., 2024).
  • Wykorzystanie fosforanu trietylu do zwiększenia rozpuszczalności azotanu litu w celu poprawy wydajności anody krzemowej..: Niniejsze badanie koncentruje się na wykorzystaniu fosforanu trietylu w celu zwiększenia rozpuszczalności azotanu litu w elektrolitach akumulatorowych, co prowadzi do lepszej wydajności i stabilności anod krzemowych. Wyniki sugerują znaczną poprawę żywotności i wydajności baterii (Rynearson & Rynearson, 2022).
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne, ZnO w przeliczeniu na substancję zapaloną): 99,0 - 100,5 %
Test (kompleksometryczny, ZnO): ≥ 99,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Węglan i kolor roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie siarkowym: ≤ 0.01 %
Wolne zasady: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Azotan (NO₃): ≤ 0,003 %
Związki siarki (jako SO₄): ≤ 0,01 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0.0001 %
Ca (wapń): ≤ 0,001 %
Cd (kadm): ≤ 0,0005 %
Cu (miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0.0005 %
K (Potas): ≤ 0,01 %
Mg (Magnez): ≤ 0,005 %
Mn (Mangan): ≤ 0.0005 %
Na (Sód): ≤ 0,001 %
Pb (Ołów): ≤ 0,002 %
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako O): ≤ 0,001 %
Straty podczas zapłonu (500 °C): ≤ 1,0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
936321.0884696479
Zinc oxide analytical standard
Supelco
93632
Zinc oxide
Zinc oxide EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08846
Zinc oxide
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥99.0% (complexometric), 99.0-100.5% ZnO basis (complexometric)
assay
≥99.0% (KT)
assay
-
assay
≥99.0% (KT)
solubility
insoluble 0.0016 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
analytical standard
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek cynku
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c