Przejdź do
1.08694
Deviron® 13-S9
Detergent, EMPROVE® EXPERT
Synonim(y):
Alcohols, C11-15-secondary, ethoxylated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
2.5 L
25 L
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3(CH2)nCH(CH2)mCH3O(CH2CH2O)xH
UNSPSC Code:
12352200
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
impurities
endotoxins, low
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
General description
Detergents, such as non-ionic surfactants, are used in biomanufacturing processes for a variety of applications including viral inactivation and cell lysis. Detergent-mediated viral inactivation is widely used in multiple biotherapeutic production processes to ensure meeting regulatory requirements for viral safety.
Our SAFC portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
REACH compliantdetergent used in viral inactivation or cell lysis.
Packaging
1.08694.1000 / 1L / Glass bottle
1.08694.2500 / 2.5L / Glass bottle
1.08694.9025 / 25L / PE container
Legal Information
DEVIRON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
469.4 °F - open cup
flash_point_c
243 °C - open cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Na tej stronie opisano kluczowe kwestie dotyczące lizy komórek oraz sposób, w jaki połączenie wysokiego stężenia soli i endonukleazy odpornej na sól może być wykorzystane do zwiększenia miana wektora i zakaźności podczas produkcji wektorów AAV.
This page describes key considerations for cell lysis and how the combination of a high salt concentration and a salt tolerant endonuclease can be used to increase vector titer and infectivity during AAV vector manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108694250004065269306283
108694100004065269306276
108694902504065269306290