Przejdź do
1.08689
D(+)-ksyloza
for biochemistry
Synonim(y):
D(+)-Xylose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
EC Index Number:
200-400-7
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Produkt 1.08689 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
pH
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
146-152 °C
solubility
550 g/L
density
1.53 g/cm3 at 20 °C
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Czystość (HPLC): ≥ 98,0 % (a/a)
Tożsamość (spektrum IR): odpowiada
Spec. rotacji (α 20/D; 10 % wody + 0,2 ml amoniaku): +18,5 - +20,0 °
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 0,5 %(m)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D(+)-ksyloza
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D175706-500G04061832284156
D175706-100G04061833560709
144134-5G04061838735430
144134-100G04061838735423
108689002504022536107301
108689010004022536107318