Przejdź do
1.08525
Wzorzec rodu 10 mg/l
(Rhodium(III) nitrate in nitric acid 0.5 mol/l) internal standard for ICP-MS, Certipur®
Synonim(y):
Wewnętrzny wzorzec rodowy dla ICP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
concentration
10 mg/L Rh in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np. NIST.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Application
Wzorzec rodu 10 mg/l jest odpowiednim wzorcem wewnętrznym do analizy pierwiastkowej techniką spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).
Może służyć jako wewnętrzny roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS:
  • Do oznaczania stężeń kilku metali ciężkich w próbkach paznokci
  • Oznaczanie uranu w wodzie wodociągowej i naturalnej
Analysis Note
10 mg/L Rh w 2-3% kwasie azotowym, przygotowany z Rh(NO3)2 i HNO3 o wysokiej czystości.
Other Notes
Pełną listę produktów Certipur® z zakresu CRM dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty można znaleźć na naszej stronie internetowej poświęconej standardom ICP i AAS.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.703441.703461.70391
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of uranium in tap water by ICP-MS
ME Himri
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 367, 151-156 (2000)
Simultaneous determination of Cd, Cu, Mn, Ni, Pb and Zn in nail samples by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) after tetramethylammonium hydroxide solubilization at room temperature: comparison with ETAAS
BL Batista
Talanta, 76, 575-579 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108525010004022536636221