Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
247,00 zł
Quality Segment
form
crystalline powder
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (0.1 g/L in H2O)
mp
297-298 °C (decomposition)
solubility
0.38 g/L
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI key
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały, krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, kwas solny 1 mol/l, kalc. na wysuszonej substancji): -11,3 do -12,1
Chlorek (Cl): ≤ 0,02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0.0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,001 %
Co (kobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
K (potas): ≤ 0,0005 %
Mg (magnez): ≤ 0.0005 %
Na (sód): ≤ 0,01 %
NH₄ (amon): ≤ 0,01 %
Zn (cynk): ≤ 0,0005 %
L-fenyloalanina: ≤ 0.5 %
Inne obce aminokwasy: ≤ 0,2 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,1 %
Straty podczas suszenia (105 °C; 3 h): ≤ 0,2 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline powder | form - | form powder | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp 297-298 °C (decomposition) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp 297-298 °C (decomposition) | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
| solubility 0.38 g/L | solubility - | solubility 0.38 g/L | solubility - |
| potency >5110 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency >5110 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-tyrozyna
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1083719010 | 04022536692821 |
| 1083711000 | 04022536103518 |
| 1083710025 | 04022536103495 |
| 1083710100 | 04022536103501 |