Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 408,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
408,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku tetrametyloamoniowego 10%, for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
pH
13 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,004 %
Amoniak i inne aminy: ≤ 0,2 %
Ag (Srebro): ≤ 0.001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Pb (ołów): ≤ 0,001 %
Pozostałość po odparowaniu: pomyślnie przeszła test
Popiół: ≤ 0,05 %
Przydatność do polarografii: pomyślnie przeszła test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku tetrametyloamoniowego 10%
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Liver,thymus
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1