Przejdź do
1.07998
Sól trisodowa kwasu 1,8-dihydroksy-2-(4-sulfofenylazo)naftaleno-3,6-disulfonowego
GR for analysis (reagent for fluoride, zirconium, thorium)
Synonim(y):
SPADNS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
893,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H9N2Na3O11S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.41
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
245-803-9
NACRES:
NB.21
MDL number:
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
pH
6.0 (22 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
220 g/L
bulk density
810 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C2\C(=Cc3c(c(cc(c3)[S](=O)(=O)[O-])[O-])C\2=O)[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C16H12N2O11S3.3Na/c19-12-7-11(31(24,25)26)5-8-6-13(32(27,28)29)15(16(20)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)30(21,22)23;;;/h1-7,17,19H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b18-15-;;;
InChI key
LSAWBVPBZOEGOT-ZOVWSQMSSA-K
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Zmiana koloru z cyrkonem: pozytywny wynik testu różowo-fioletowy
Maksymalna absorpcja λmax. (bufor pH 7,0): 505 - 510 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,02 g/l; bufor pH 7,0; kal. na wysuszonej substancji): 400 - 560
Straty podczas suszenia (105°C): ≤ 10%.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c