Przejdź do
1.07815
Dwuwodny chlorek cyny(II)
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Dwuchlorek cyny, dihydrat, chlorek cyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
31 480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Sn · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.65
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-868-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
form
solid
potency
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.05% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp
38 °C (anhydrous substance)
density
2.71 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.002%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Wpływ stężenia prekursora na wielkość cząstek, rozmiar kryształu i optyczną przerwę energetyczną w procesie wytwarzania nanomateriałów Ce(x)Sn(1-x)O(2): W niniejszym badaniu zbadano rolę stężenia prekursora, w tym dihydratu chlorku cyny(II), w kontroli wielkości cząstek i wielkości kryształów podczas wytwarzania nanomateriałów tlenku cyny z domieszką ceru. Parametry te mają decydujący wpływ na właściwości optyczne i przerwę energetyczną wytworzonych nanomateriałów, dzięki czemu związek ten jest cenny w zastosowaniach takich jak czujniki, katalizatory i urządzenia energetyczne (Al-Hada NM et al., 2021).
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne, SnCl₂-2H₂O): 98,0 - 103,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu w kwasie solnym: przechodzi test
Siarczan (SO₄): ≤ 0.002 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Cu (Miedź): ≤ 0.001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,002 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Na (sód): ≤ 0,01 %
NH₄ (amon): ≤ 0.002 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Substancje niewytrącane za pomocą H₂S (jako siarczany): ≤ 0,05 %
Other Notes
Zastępuje: SX0885-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
243523208035474762
form
solid
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
form
-
assay
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
assay
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
assay
98%
assay
≥99.97% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
-
density
2.71 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
sulfate (SO42-): passes test (lim. ~0.003%)
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny chlorek cyny(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107815100004022536096810
107815010004022536096780
107815902504022536096841
107815025004022536096797