Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 672,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
672,00 zł
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
solid
bp
2260 °C/1013 hPa
mp
232 °C
density
7.3 g/cm3 at 20 °C
cation traces
As: ≤0.001%, Bi: ≤0.004%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Sb: ≤0.02%, Zn: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Budowa środka bakteryjnego na bazie biowęgla reagującego na organohalogenki do remediacji gleby skażonej 2,4,6-trichlorofenolem: Badanie to bada rolę Tritonu X-100 w remediacji środowiska poprzez budowę środka bakteryjnego na bazie biowęgla, zajmując się zanieczyszczeniem gleby i podkreślając jego potencjał do szerszych zastosowań w naukach o środowisku (Chen et al., 2024).
- Opracowanie hydrożeli pochodzących z macierzy zewnątrzkomórkowej mięśni szkieletowych świń o ulepszonych właściwościach i niskiej immunogenności: Triton X-100 został wykorzystany do opracowania biokompatybilnych hydrożeli z mięśni szkieletowych świń, podkreślając jego znaczenie w zastosowaniach biotechnologicznych i materiałoznawstwie medycznym (Barajaa et al., 2024).
- Powstawanie naprzemiennych faz wzbogaconych i zubożonych w surfaktanty w stożku Taylora nanoelektrorozpylacza: Badania te szczegółowo opisują zachowanie fazowe środków powierzchniowo czynnych, takich jak Triton X-100, w zastosowaniach nanoelektrorozpylania, istotnych dla chemii analitycznej i materiałoznawstwa (Han et al., 2024).
- Badanie zdolności aktywnej i potencjału detergentowego niskotemperaturowej alkalicznej proteazy serynowej wytwarzanej przez nowy szczep Exiguobacterium indicum 1.2.3: Badanie skuteczności Tritonu X-100 jako składnika detergentów na bazie enzymów, oferujące wgląd w jego zastosowania przemysłowe w bioprzetwarzaniu i produkcji (Kati & Balci, 2023).
- Zwiększona degradacja krystalicznej celulozy przez nowy enzym celulazowy pochodzący z metagenomu: Omawia rolę Tritonu X-100 w zwiększaniu enzymatycznego rozkładu celulozy, kluczowego dla biotechnologii przemysłowej i sektorów energii odnawialnej (Kholousi Adab et al., 2024).
Analysis Note
Bi (Bizmut): ≤ 0,004 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Sb (Antymon): ≤ 0,02 %
Zn (Cynk): ≤ 0,002 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form granular | form powder | form powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 232 °C | mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) |
| density 7.3 g/cm3 at 20 °C | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) |
| cation traces As: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, Pb: ≤0.005%, Zn: ≤0.002%, Bi: ≤0.004%, Sb: ≤0.02%, Fe: ≤0.005% | cation traces As: ≤1 ppm, Cu: ≤0.005%, Fe: ≤0.01%, Pb: ≤0.005%, Sb: ≤0.02% | cation traces - | cation traces - |
| product line EMSURE® | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyna
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-31-5