Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 393,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NB.51
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Smar silikonowy,
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
autoignition temp.
>400 °C
transition temp
flash point >300 °C
density
1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Application
- Wpływ smaru silikonowego na dyfuzję fluorków...: Badanie to, przeprowadzone przez Taves DR i opublikowane w *Analytical Chemistry*, bada wpływ smaru silikonowego na proces dyfuzji jonów fluorkowych. Badanie pokazuje, w jaki sposób smar silikonowy wpływa na pomiary analityczne i oferuje wgląd w poprawę dokładności wykrywania fluorków w różnych analizach chemicznych (Taves, 1968).
Analysis Note
Rozpuszczalność: przechodzi test
penetracja w spoczynku: około 240 - 260 mpr
penetracja w spoczynku: około 240 - 260 mpr
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| density 1 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| vapor pressure 0.1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
| autoignition temp. >400 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| transition temp flash point >300 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Smar silikonowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_c
> 300 °C
flash_point_f
>572.0 °F
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1077460100 | 04022536095516 |