Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 702,00 zł |
Informacje o tej pozycji
702,00 zł
Nazwa produktu
1-(2-pirydyloazo)-2-naftol (PAN), metal indicator Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
form
solid
color
brick red to orange-brown, clear to almost clear red-orange to brown-orange, 1.0g/L;ethanol
mp
136-141 °C
bulk density
190 kg/m3
λmax
461-465 nm in ethanol
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(\N=C2\c3c(cccc3)C=CC\2=O)c1ncccc1
InChI
1S/C15H11N3O/c19-13-9-8-11-5-1-2-6-12(11)15(13)18-17-14-7-3-4-10-16-14/h1-10H,(H,16,17)/b18-15-
InChI key
RAXUMGMWXZYADR-SDXDJHTJSA-N
Application
- Pochodne spektrofotometryczne oznaczanie irydu po wstępnym zatężeniu jego kompleksu 1-(2-pirydylazo)-2-naftolu na mikrokrystalicznym naftalenie: W niniejszym badaniu zbadano spektrofotometryczną metodę oznaczania irydu przy użyciu 1-(2-pirydylazo)-2-naftolu (PAN) jako czynnika kompleksującego, demonstrując skuteczne podejście do analizy metali śladowych w zastosowaniach akademickich i badawczych, podkreślając jego znaczenie dla monitorowania środowiska i chemii analitycznej (Taher MA et al., 1997).
- Jednoczesne oznaczanie galu(III) i indu(III) metodą spektrofotometrii pochodnej...: Badania te przedstawiają pochodną technikę spektrofotometryczną do jednoczesnego oznaczania galu i indu, wykorzystującą PAN do chelatowania, podkreślając jej użyteczność w precyzyjnej analizie tych metali w różnych matrycach próbek, co ma kluczowe znaczenie dla chemików pracujących w dziedzinach analitycznych (Singh VK et al., 2001).
- Spektrofotometria drugiej i pierwszej pochodnej do wydajnego jednoczesnego i indywidualnego oznaczania palladu i kobaltu przy użyciu 1-(2-pirydylazo)-2-naftolu w micelarnych nośnikach dodecylosiarczanu sodu: W artykule przedstawiono nowe podejście do jednoczesnego spektrofotometrycznego oznaczania palladu i kobaltu przy użyciu PAN, oferujące znaczące korzyści pod względem czułości i selektywności, niezbędne dla rozwoju metodologii analitycznych w chemii (Eskandari H et al., 2003).
- Spektrofotometria z przejściem przez zero drugiej pochodnej do jednoczesnego oznaczania palladu i niklu przy użyciu 1-(2-pirydylazo)-2-naftolu w mieszanych roztworach micelarnych...: Niniejsza publikacja szczegółowo opisuje metodę analizy palladu i niklu przy użyciu PAN, wykorzystując zaawansowane techniki spektrofotometryczne w celu zwiększenia możliwości wykrywania, odzwierciedlając krytyczny rozwój technik analitycznych istotnych dla chemików w środowisku akademickim (Eskandari H, 2004).
- Wstępne zatężanie 1-(2-pirydylazo)-2-naftolu-żelaza(III)-kaprikwatu na filtrze membranowym i spektrofotometryczne oznaczanie żelaza(III) metodą trzeciej pochodnej: Badanie koncentruje się na technice wstępnego zatężania do analizy żelaza przy użyciu PAN, demonstrując zastosowanie spektrofotometrii pochodnej w zwiększaniu precyzji analitycznej, co jest istotnym aspektem dla badaczy koncentrujących się na analizie metali śladowych w próbkach środowiskowych i przemysłowych (Mori I et al., 1994).
Analysis Note
Wygląd: ceglasto-czerwony do pomarańczowo-brązowego drobny proszek, ostatecznie spoisty
Wygląd roztworu (1,0 g/l; etanol): Klarowny do prawie klarownego, czerwono-pomarańczowy do brązowo-pomarańczowego
Temperatura topnienia: 136 - 141 °C
Maksimum absorpcji λmax. (etanol): 461 - 465 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; etanol): 670 - 720
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): przechodzi test
Test wrażliwości (Reag. Ph Eur): przechodzi test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-pirydyloazo)-2-naftol (PAN)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1075310005 | 04022536091556 |