Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
form
solid
potency
3290 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
storage temp.
2-8°C
General description
Pronase E to mieszanina enzymów proteolitycznych otrzymywana z bakterii Streptomyces griseus. Może być stosowana w diagnostyce histopatologicznej, ponieważ hydrolizuje białka do poszczególnych aminokwasów.
ze Streptomyces griseus 4 000 000 PU/g dla biochemii EC 3.4.24.4
Application
Pronaza E (ze Streptomyces griseus) 4,000,000 PU/g dla biochemii EC 3.4.24.4. CAS 9036-06-0, pH 6-7 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Wygląd (kolor): lekko brązowy
Wygląd (opis): drobny proszek
Aktywność (kazeina; pH 7,4; 40 °C): ≥ 4000000 U/g
Wygląd (opis): drobny proszek
Aktywność (kazeina; pH 7,4; 40 °C): ≥ 4000000 U/g
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form fine powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| pH 6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| potency 3290 mg/kg LD50, oral (rat) | potency - | potency - | potency - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1074330001 | 04022536090771 |
| 1074330005 | 04022536090788 |