Przejdź do
1.07393
Proteinase K
(from Tritirachium album) solution in Tris/HCl pH 7.5; 0.01 mol/l; 600 mAnson-U/ml; for molecular biology EC 3.4.21.14
Synonim(y):
ProK, native proteinase K solution, non-specific protease
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
831,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
33 470,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352204
831,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
pH
7.5 (25 °C in H2O, undiluted)
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
General description
Proteinase K is an endopeptidase that belongs to the subtilisin family of proteinases. The polypeptide chain contains 278 amino acids with the catalytic triad Asp39, His69, Ser224.
Application
Proteinase K has been used:
  • to de-crosslink immunoprecipitated samples
  • to treat the poly-L-lysine coated slides of colon tissues for terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) assay
  • in in situ hybridization
Biochem/physiol Actions
Proteinase K catalyzes the hydrolysis of esters and peptide bonds. It is used with non-aqueous hydrated solvents for synthesizing peptides. Proteinase K is used to break the cross-linking that develops secondary to formalin fixation and expose the target sequence for primers and polymerase.
Analysis Note
Appearance (colour): colourless
Appearance (clearness): clear
Activity (hemoglobin; pH 7.5; 37 °C): ≥ 600 mAnsonU/ml
Spec. activity (calc. on protein): ≥ 40.0 mAnsonU/mg
DNases (Nicking activity; pBR 322; 6 h; 37 °C): not detectable
RNases (RNA; 2 h; 37°C): not detectable
Colony count (aerobic bacteria): ≤ 10 CFU/ml
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RPROTKSOL-RORPROTK-ROSAE0151
form
liquid
form
buffered aqueous solution (18 ± mg/mL; pH 7.5)
form
lyophilized
form
-
pH
7.5 (25 °C in H2O, undiluted)
pH
-
pH
-
pH
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Wytyczne dotyczące stosowania proteinazy K, enzymu powszechnie stosowanego do degradacji białek oraz ochrony DNA i RNA przed degradacją w próbkach.
Proteinaza K pomaga w zastosowaniach biologii molekularnej poprzez trawienie białek strukturalnych, usuwanie nukleaz i izolowanie nienaruszonego genomowego DNA.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Zobacz wszystkie artykuły
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107393001004022536090306