Przejdź do
1.07288
n-Pentan
hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Synonim(y):
Pentane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
645,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
203-692-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969132
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
35-36 °C (lit.)
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.48 (vs air)
Quality Level
product line
SupraSolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.01% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
transition temp
flash point -48 °C (refers to pure substance)
solubility
0.4 g/L
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® hypergrade do organicznej analizy śladowej to unikalna i uniwersalna jakość rozpuszczalnika, która może być stosowana we wszystkich trzech metodach detekcji GC (ECD, FID i MS). Dzięki dużemu zakresowi czasu retencji, nawet substancje niskowrzące mogą być niezawodnie analizowane.
Application
Rozpuszczalnik jest wykorzystywany w badaniach takich jak
  • kwantyfikacja śladowych zapachowo czynnych merkaptanów polifunkcyjnych w winie metodą GC-MS
  • analiza substancji lotnych z brukselki zaatakowanej przez owady roślinożerne metodą GC sprzężoną z elektroantenogramem (EAG)
  • analiza herbicydów molinatu i bentazonu w glebie metodą GC sprzężoną z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID)
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,9 %
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 3,0 mg/l
Woda: ≤ 0.01 %
Barwa: ≤ 10 Hazen
GC/ECD (zakres retencji od 1,2,4-trójchlorobenzenu do dekachlorobifenylu, pojedyncze sygnały (wzorzec lindanu)): ≤ 2 pg/ml
GC/ECD (zakres retencji od dichlorometanu do 1,2,4-trójchlorobenzenu, pojedyncze sygnały (tetrachlorometan)): ≤ 1 ng/ml
GC/FID (zakres retencji n-undekan ton-tetrakontan, pojedyncze sygnały (wzorzec n-tetradekanu)): ≤ 2 ng/ml
GC/MSD (zakres retencji n-undekan ton-tetrakontan, obszar skanowania 30 - 600 amu, pojedyncze sygnały (wzorzec n-tetradekanu)): ≤ 2 ng/ml
odpowiedni do analizy pozostałości
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.071798.20957158941-M
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
98%
solubility
0.4 g/L
solubility
0.4 g/L
solubility
0.4 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
35-36 °C (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Pentan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Removal of organic contaminants from soils by an electrokinetic process: the case of molinate and bentazone. Experimental and modeling
Ribeiro A, et al.
Separation & Purification Reviews, 79(2), 193-203 (2011)
GC-EAG-analysis of volatiles from Brussels sprouts plants damaged by two species of Pieris caterpillars: olfactory receptive range of a specialist and a generalist parasitoid wasp species
Smid HM, et al.
Chemoecology, 12(4), 169-176 (2002)
Selective preconcentration of volatile mercaptans in small SPE cartridges: Quantitative determination of trace odor-active polyfunctional mercaptans in wine
Mateo-Vivaracho L, et al.
Journal of Separation Science, 32(21), 3845-3853 (2009)