Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
form
medium granules (dehydrated (DCM))
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.7-7.1 (25 °C in H2O)
solubility
52 g/L
bulk density
700 kg/m3
application(s)
clinical
microbiology
suitability
Salmonella spp.
General description
do izolacji Salmonella
Analysis Note
Wygląd (przejrzystość)wyraźnyWygląd (kolor)czerwonyZachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C)płynnyWartość pH (25 °C)6.7 - 7.1Odzysk na pożywce testowej (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))≥ 70 %Odzysk na podłożu testowym (Salmonella choleraesuis ATCC 13312)≥ 70 %Odzysk na pożywce testowej (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))≥ 70 %Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))Odzysk na podłożu testowym (Proteus hauseri ATCC 13315)Odzysk na podłożu testowym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))Odzyskiwanie na podłożu testowym (Enterococcus faecalis ATCC 33186)Odzyskiwanie na podłożu testowym (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003))Kolor kolonii (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))różowyKolor kolonii (Salmonella choleraesuis ATCC 13312)różowyKolor kolonii (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))różowyKolor kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))żółtyKolor kolonii (Proteus hauseri ATCC 13315)żółtyKolor kolonii (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))żółtyKolor kolonii (Enterococcus faecalis ATCC 33186)żółtyKolor kolonii (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003))żółty/pomarańczowyInkubacja: 24 godziny; 35 °C; tlenowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar BPLS
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1072370500 | 04022536088778 |