Przejdź do
1.07185
Pepsyna
(from porcine gastric mucosa) 0.7 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1
Synonim(y):
Pepsin
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
35000
EC Index Number:
232-629-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010127
pH
4.0-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
10 g/L
bulk density
380‑420 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Application
Pepsyna została wykorzystana do przygotowania symulowanego płynu żołądkowego w celu przeprowadzenia trawienia żołądkowego in vitro.
Biochem/physiol Actions
Pepsyna jest składnikiem soku żołądkowego i jest związana z trawieniem białek. Jest to endopeptydaza, która katalizuje degradację białek do peptydów i aminokwasów w celu absorpcji w jelicie cienkim. Pepsyna jest uwalniana jako zymogen (pepsynogen) przez główne komórki wyściółki żołądka. Jest ona aktywowana przez kwaśne środowisko tworzone przez kwas solny (HCl) soku żołądkowego. Pepsyna jest aktywna w żołądku przy pH od 1,5 do 2. Bierze udział w przekształcaniu bolusa pokarmowego w treść pokarmową. Jest to związane z refluksem krtaniowo-gardłowym (LPR) objawiającym się przewlekłym kaszlem, łagodną dysfagią, chrypką i nieproduktywnym odchrząkiwaniem.
Analysis Note
Wygląd: drobny, lekko żółty proszek
Aktywność/FIP (hemoglobina; pH 1,6; 25 °C): ≥ 0,70 FIP-U/mg
Wartość pH (1 %; woda): 4,0 - 5,0
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 6,0 proc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepsyna
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107185010004022536087795
Questions
  1. Would I like to know is the lyophilized powder units/mg protein in this Pepsin
    1 answer
    1. Yes, this product activity is measured as ≥ 0.70 FIP-U/mg. There is no conversion factor for FIP to other units, the customer has to determine the conversion factor experimentally. The FIP unit is the measurement of enzymatic activity according to test methods of the Federation Internationale Pharmaceutique. One FIP Unit of pepsin is expressed as micromoles of porcine gastric mucosa equivalents liberated per minute at 25°C.