Przejdź do
1.07150
Parafina
42-44, in block form
Synonim(y):
Paraffin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
697,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
1110,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12181503
EC Index Number:
232-315-6
NACRES:
NB.51
MDL number:
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
>300 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH
7
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
42-44, w formie bloku
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR)przechodzi testKwasowość lub zasadowośćtest zaliczonyTemperatura krzepnięcia42 - 44 °CSiarczan (SO₄)≤ 0.015 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.07151
Paraffin 42-44, in block form
Supelco
1.07150
Paraffin
Paraffin 46-48, in block form
Supelco
1.07151
Paraffin
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
7
pH
7
form
solid
form
solid
mp
42-72 °C
mp
42-72 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Parafina
wgk
nwg
flash_point_f
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107150250004022536977799
107150902504022536087108
107150100004022536087092