Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.62
EC Index Number:
221-678-6
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
potency
10000 mg/kg LD50, oral (rat)
mp
245 °C
solubility
100 g/L
bulk density
470 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
General description
dla biochemii
Application
Monochlorowodorek L-ornityny dla biochemii. CAS 3184-13-2, masa molowa 168,62 g/mol.
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji)99.0 - 102.0 %Tożsamość (spektrum IR)przechodzi testWyglądbiały, krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształyWygląd roztworu (25 g/l; woda wolna od CO₂)klarowny i nie bardziej intensywny kolor niż roztwór referencyjny B9Spec. skręcalność (α 20/D, 40 g/l, kwas chlorowodorowy 6 mol/l, kal. na wysuszonej substancji)+23,0 do +25,0Siarczan (SO₄)≤ 200 ppmMetale ciężkie (jak Pb)≤ 10 ppmAs (arsen)≤ 5 ppmCa (wapń)≤ 100 ppmCo (Kobalt)≤ 5 ppmFe (Żelazo)≤ 5 ppmK (Potas)≤ 20 ppmMg (Magnez)≤ 10 ppmNa (Sód)≤ 50 ppmZn (Cynk)≤ 5 ppmSubstancje ninhydrynododatnie (LC) (wszelkie zanieczyszczenia ninhydrynododatnie)≤ 0.2 %Substancje ninhydrynododatnie (LC) (amon (570 nm))≤ 0.02 %Substancje ninhydrynododatnie (LC) (zanieczyszczenia całkowite)≤ 1.0 %Strata przy suszeniu (105 °C)≤ 0.5 %Inne substancje ninhydrynododatnie≤ 0.1 %Straty podczas suszenia (105 °C; 3 h)≤ 0.3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monochlorowodorek L-ornityny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1069069010 | 04022536692784 |
| 1069061000 | 04022536084466 |
| 1069060025 | 04022536084442 |
| 1069060100 | 04022536084459 |