Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6Na2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.04
EC Index Number:
208-340-3
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Form:
solid
Produkt 1.06595 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
mp
>300 °C
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C6O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/q-2;2*+1
InChI key
WNLGVLVRNGQRFD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 98,5%
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Maksimum absorpcji λmax.(kwas chlorowodorowy 0,1 mol/l): 317 - 320 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,02 g/l; kwas chlorowodorowy 0,1 mol/l): ≥ 540
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania siarczanów): przechodzi test
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Maksimum absorpcji λmax.(kwas chlorowodorowy 0,1 mol/l): 317 - 320 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,02 g/l; kwas chlorowodorowy 0,1 mol/l): ≥ 540
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania siarczanów): przechodzi test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c