Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 326,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
326,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-103.0% (acidimetric)
form
solid
impurities
≤0.001% Total nitrogen (N), ≤0.01% Insoluble matter
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
988 °C (anhydrous substance)
density
1.82 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Wartość pH (5 %; woda, 25 °C): 9,5 - 10,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Ortofosforan (PO4): ≤ 0,1 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Odpowiada ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form powder | form crystals or chunks |
| assay 99.0-103.0% (acidimetric) | assay - | assay 99.0-103.0% | assay ≥99% |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade ACS reagent |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%, phosphate (PO43-): ≤0.1% | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005% |
| cation traces K: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005% | cation traces - | cation traces Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005% | cation traces Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.001% (by ICP) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1065919050 | 04022536079769 |
| 1065912500 | 04022536079745 |
| 1065910500 | 04022536079721 |