Przejdź do
1.06579
Dodekahydrat wodorofosforanu dwusodowego
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Jednowodny fosforan sodu, dwuzasadowy fosforan sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2HPO4 · 12H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.14
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-448-7
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (alkalimetric)
Form:
solid
Solubility:
218 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Water, 57-61%
impurities
≤2.5% Sodium Dihydrogene phospate
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
218 g/L
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.00005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, N: ≤0.001%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Application
di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate can be used as a:
  • Reagent in the intramolecular Heck Reaction to synthesize fused indolines.
  • Phase change material to enhance thermal energy storage in heat sinks.
It can also be used to prepare mobile-phase buffer solutions, which are employed in the chromatographic analysis of arsenic species in rice samples.
Analysis Note
Oznaczenie (alkalimetryczne): 99,0 - 102,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Dihydrogenu fosforan sodu: ≤ 2,5 %
Wartość pH (5 %; woda): 9,0 - 9,3
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0.00005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Substancje redukujące: pozytywny wynik testu
Woda: 57,0 - 61,0 %
Odpowiada ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: SX0718; SX0718-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.065737166304273
form
solid
form
crystalline, solid
form
crystalline
form
crystals
solubility
218 g/L
solubility
218 g/L
solubility
water: ~35.8 g/L at 20 °C
solubility
-
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
assay
-
assay
98.5-102.5%
assay
98.5-102.5% (T)
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, fluoride (F-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
8.4-9.6 (20 °C, 1%)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106579050004022536079400
106579500004022536079448
106579902504027269077334
106579100004022536079424
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?