Przejdź do
1.06528
Dwusiarczyn sodu
(sodium metabisulfite) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Metabisiarczyn sodu, pirosiarczyn sodu, disiarczyn, pirosiarczyn
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
154,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
186,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.11
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-673-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
98.0-100.5% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
Solubility:
650 g/L
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
98.0-100.5% (iodometric)
form
powder
potency
1540 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
solubility
650 g/L
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000‑1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, thiosulfate (S2O32-): ≤0.05%passes test
cation traces
As: ≤0.0001%, Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)([O-])O[S](=O)[O-]
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne): 98,0 - 100,5 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda): 3,5 - 5,0
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Tiosiarczan (S₂O₃):
≤ 0.05 %
: pozytywny wynik testu
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.06357134591614396
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
-
solubility
650 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
98.0-100.5% (iodometric)
assay
-
assay
97-100.5%
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
mp
150 °C (decomposition)
mp
150 °C (decomposition)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwusiarczyn sodu
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106528500004022536078434
106528050004022536078397
106528010004022536078380
106528905004022536078441
106528100004022536078410
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?