Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 649,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HNaO · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NB.21
Assay:
99.99%
Form:
solid
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Wodorotlenek sodu jednowodny, 99.99 Suprapur®
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
pH
14 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
1100 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-H].O
InChI
1S/Na.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChI key
JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,990 %
Zawartość NaOH: 67,0 - 69,0 %
Oznaczenie węglanu sodu: ≤ 2,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 1 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 0.05 ppm
Krzemian (jako SiO₂): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
As (Arsen): ≤ 0.1 ppm
Ba (Bar): ≤ 10.0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.50 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europ): ≤ 0.010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,05 ppm
Hg (Rtęć): ≤ 0,01 ppm
K (Potas): ≤ 2,0 ppm
La (Lantan): ≤ 0.010 ppm
Li (Lit): ≤ 0,2 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,010 ppm
Sc (Skand): ≤ 0,010 ppm
Sm (Samar): ≤ 0,010 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.50 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,01 ppm
Y (Itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,050 ppm
Zawartość NaOH: 67,0 - 69,0 %
Oznaczenie węglanu sodu: ≤ 2,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 1 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 0.05 ppm
Krzemian (jako SiO₂): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
As (Arsen): ≤ 0.1 ppm
Ba (Bar): ≤ 10.0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.50 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europ): ≤ 0.010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,05 ppm
Hg (Rtęć): ≤ 0,01 ppm
K (Potas): ≤ 2,0 ppm
La (Lantan): ≤ 0.010 ppm
Li (Lit): ≤ 0,2 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,010 ppm
Sc (Skand): ≤ 0,010 ppm
Sm (Samar): ≤ 0,010 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.50 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,01 ppm
Y (Itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,050 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.99% | assay - | assay 99.995% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form liquid | form solid | form powder |
| solubility 1100 g/L | solubility - | solubility - | solubility 1130 g/L |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| pH 14 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH >13.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 14 (20 °C, 56 g/L in H2O) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1064660050 | 04022536077307 |
| 1064660500 | 04022536077314 |