Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 295,00 zł | |
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zMerck Life Science sp. z o.o. | 811,00 zł | ||
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 811,00 zł | |
| 12 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł | |
| 3 x 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł | |
| 25 kg |
Informacje o tej pozycji
295,00 zł
Quality Level
agency
USP, BP, ChP, JP, Ph. Eur., suitable for SM 4500 - NH3
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
impurities
endotoxins, low
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.1, (2) 4.8, (3) 6.4
mp
150 °C (anhydrous substance), >300 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, JP, USP, ChP, suitable for SM 4500 - NH3, Ph. Eur. | agency BP, JP, Ph. Eur., USP | agency traceable to USP 1613859 | agency - |
| form solid | form crystalline, solid | form - | form - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - |
| feature RNase and DNase free | feature - | feature - | feature - |
| impurities endotoxins, low | impurities - | impurities - | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Dowiedz się więcej na temat podskórnej lub dożylnej formulacji mAb oraz odpowiednich produktów towarzyszących, w tym substancji pomocniczych.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1064471000 | 04022536076928 |
| 1064475000 | 04022536076942 |
| 1064470001 | 04027269279790 |
| 1064479029 | 04022536940328 |
| 1064479051 | 04065272192576 |
| 1064479012 | 04065270749765 |