Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 239,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
239,00 zł
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥98.0% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
255 °C (decomposition)
density
2.49 g/cm3 at 15 °C
bulk density
1500 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Application
- Energooszczędna produkcja chloranu poprzez adaptacyjne modelowanie neuro-rozmyte..: Najnowsze osiągnięcia wykorzystują adaptacyjny system wnioskowania neuro-rozmytego (ANFIS) do optymalizacji produkcji chloranu sodu poprzez przewidywanie pH komórek. Podejście to znacznie zwiększa efektywność energetyczną, co czyni je kluczowym rozwiązaniem dla chemików przemysłowych koncentrujących się na zrównoważonych procesach produkcji chemicznej (Chemical Engineering Communications, 2020).
- Rozpuszczalność i właściwości reologiczne w układach chloranu sodu..: Dogłębne badania rozpuszczalności politermalnej chloranu sodu w układach trójskładnikowych ujawniły kluczowe dane dotyczące jego właściwości reologicznych. Badania te mają kluczowe znaczenie dla chemików zajmujących się chemią roztworów i materiałoznawstwem, ułatwiając opracowywanie nowych materiałów i procesów chemicznych (Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2023).
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,1%
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01%
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,005%
Fe (żelazo): ≤ 0,005%
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form - | form granular (Fine) |
| assay ≥98.0% (silver nitrate titration) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| pH 5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 6.0-8.0 | pH - | pH - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.01% | anion traces phosphate (PO43-): ≤5 ppm | anion traces - | anion traces - |
| density 2.49 g/cm3 at 15 °C | density 1.190 g/cm3 | density 1.000 g/cm3 at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloran sodu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1064209050 | 04022536076430 |
| 1064201000 | 04022536076423 |