Przejdź do
1.06329
Wodorowęglan sodu
for analysis EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur
Synonim(y):
Sodium bicarbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.01
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
205-633-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
Assay:
99.0-101.0% (acidimetric), 99.7-100.3% dry basis (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
Solubility:
96 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (acidimetric), 99.7-100.3% dry basis (acidimetric)
form
powder
potency
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.0065% Iodine reducing matter (as I), ≤0.015% Insoluble matter
loss
≤0.2% loss on drying, Silica gel
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
solubility
96 g/L
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.015%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
cation traces
As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, N: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Oznaczenie (kwasymetryczne; w przeliczeniu na wysuszoną substancję): 99,7 - 100,3 %
Oznaczenie (kwasymetryczne): 99,0 - 101,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,015 %
Wartość pH (5 %; woda): ≤ 8,6
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.015 %
Fosforan i krzemian (jako SiO₂): ≤ 0,005 %
Związki siarki (jako SO₄): ≤ 0,003 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0005 %
Amon (NH₄): ≤ 0.0005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Ca (Wapń): ≤ 0,01 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0.005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Substancja redukująca jod (jako I): ≤ 0,0065 %
Strata podczas suszenia (żel krzemionkowy): ≤ 0,20 %
Odpowiada ACS, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.7257771631401676
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
assay
99.0-101.0% (acidimetric), 99.7-100.3% dry basis (acidimetric)
assay
-
assay
99.0-101.0%
assay
≥95%
solubility
96 g/L
solubility
96 g/L
solubility
water: soluble 50 g/L
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
impurities
≤0.0065% Iodine reducing matter (as I), ≤0.015% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
2-5% Na2CO3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorowęglan sodu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?