Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 654,00 zł |
Informacje o tej pozycji
654,00 zł
form
liquid
pH
8.2-8.4 (20 °C in H2O)
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Application
- Detection of Dengue Virus From Aedes aegypti (Diptera, Culicidae) in Field-Caught Samples From Makkah Al-Mokarramah, Kingdom of Saudi Arabia, Using RT-PCR: Zastosowanie buforu TAE w protokołach RT-PCR do wykrywania wirusa dengi w próbkach terenowych podkreśla jego znaczenie w badaniach wirusologicznych i badaniach zdrowia publicznego (Ali et al., 2022).
- Półautomatyczny system Lab-on-PCB do przygotowywania żeli agarozowych i elektroforezy do zastosowań biomedycznych ..: W artykule opisano system Lab-on-PCB, który automatyzuje przygotowanie żelu agarozowego i elektroforezę, wykorzystując bufor TAE, usprawniając w ten sposób te procesy w badaniach biomedycznych (Urbano-Gámez i in., 2021).
- Łatwy w użyciu biosensor miareczkowania elektroforetycznego podobny do termometru do alternatywnego oznaczania miRNA za pomocą ruchomego układu granicznego reakcji ..: W niniejszym badaniu przedstawiono nowy biosensor do testów miRNA, wykorzystujący bufor TAE w elektroforezie, zwiększający precyzję i wydajność diagnostyki molekularnej (Chen et al., 2021).
Analysis Note
Wartość pH: 8,2 - 8,4
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form working solution | form powder |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| pH 8.2-8.4 (20 °C in H2O) | pH 8.2-8.4 (20 °C in H2O) | pH - | pH 8.3 |
| density 1.1 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bufor TAE
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1061741000 | 04022536687964 |