Przejdź do
1.06146
Keton izobutylowo-metylowy
for extraction analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
4-Methyl-2-pentanone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
787,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
203-550-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605399
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
117-118 °C
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.5 (vs air)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
840 °F
potency
2080 mg/kg LD50, oral (Rat), >16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.001 meq/g Alkalinity, ≤0.002 meq/g Titrable acid, ≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.0010%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
transition temp
flash point 14 °C
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Oznaczanie kadmu w próbkach biologicznych metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną po ekstrakcji tiokarbonohydrazydem 1,5-bis(di-2-pirydylometylenu): W niniejszym badaniu wykorzystano keton izobutylowo-metylowy (IBMK) jako rozpuszczalnik w procesie ekstrakcji do oznaczania kadmu w próbkach biologicznych. Badania podkreślają skuteczność IBMK w zwiększaniu czułości i dokładności atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-AES), kluczowej dla analizy metali śladowych w różnych próbkach biologicznych i środowiskowych (Espinosa Almendro et al., 1992).
  • Kolorymetryczne oznaczanie acetylenowych leków nasennych poprzez tworzenie acetylków srebra...: Badania te demonstrują kolorymetryczną metodę oznaczania acetylenowych leków nasennych przy użyciu ketonu izobutylowo-metylowego (IBMK) jako rozpuszczalnika. IBMK odgrywa kluczową rolę w tworzeniu acetylków srebra, ułatwiając wykrywanie i oznaczanie ilościowe tych związków w preparatach farmaceutycznych. Badanie podkreśla wszechstronność IBMK w zastosowaniach chemii analitycznej, szczególnie w przemyśle farmaceutycznym (Rizk et al., 1980).
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RTC000095PHR15561430203
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
pH
7 (20 °C)
pH
-
pH
-
pH
-
autoignition temp.
840 °F
autoignition temp.
840 °F
autoignition temp.
840 °F
autoignition temp.
840 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Keton izobutylowo-metylowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106146400004027269683962
106146100004022536073316
106146602504022536073361
106146250004022536073330