Przejdź do
1.06097
Roztwór nadtlenku wodoru 31%
Ultrapur
Synonim(y):
Hydrogen peroxide solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.01
UNSPSC Code:
41116105
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
Concentration:
31%
Form:
liquid
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
concentration
31%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
108 °C/1013 hPa
mp
-25.5 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106097100004022536511672