Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 22 240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
agency
suitable for SM 5210
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.004% Total nitrogen (N)
loss
≤2% loss on ignition, 600 °C
pH
7.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
1124 °C
density
2.66 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.04%, Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.002%, N: ≤0.004%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Application
- Bioflokulant wytwarzany przez Bacillus velezensis i jego potencjalne zastosowanie w oczyszczaniu ścieków browarniczych...: W niniejszym badaniu zbadano produkcję bioflokulantu przez Bacillus velezensis, oceniając jego zastosowanie w oczyszczaniu ścieków browarniczych. Jako koagulant zastosowano siarczan magnezu, co znacznie poprawiło proces flokulacji (Agunbiade et al., 2022).
- Ocena zautomatyzowanego systemu oczyszczania z ekstrakcją do fazy stałej do analizy pozostałości pestycydów w zbożach metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas Orbitrap...: Badania te oceniają zautomatyzowany system ekstrakcji w fazie mikro-stałej do analizy pozostałości pestycydów. Siarczan magnezu został wykorzystany do oczyszczenia próbki, zwiększając wydajność i dokładność ekstrakcji (Hakme i Poulsen, 2021).
- Ekstrakcja płynów nadkrytycznych online i chromatografia analizy biomarkerów w próbkach wodnych do zastosowań planetarnych in situ...: W artykule omówiono metodę łączącą ekstrakcję płynem nadkrytycznym i chromatografię do analizy biomarkerów. Siarczan magnezu odegrał kluczową rolę w procesie ekstrakcji, ułatwiając oddzielenie związków docelowych (Abrahamsson et al., 2019).
- Bioremediacja zaolejonej hipersolnej gleby i wody za pomocą poprawki potasowo-magnezowej..: W badaniu przeanalizowano bioremediację zaolejonych środowisk hipersolnych przy użyciu siarczanu magnezu i potasu. Poprawki poprawiły aktywność drobnoustrojów i degradację węglowodorów (Al-Mailem et al., 2013).
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,004 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 % Ca (Wapń): ≤ 0,04 % 0001 %
Ca (Wapń): ≤ 0,04 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,002 %
Straty podczas zapłonu (600 °C): ≤ 2 %
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan magnezu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
PowerPoint Template
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1060671000 | 04022536072661 |
| 1060679025 | 04022536532288 |