Przejdź do
1.06056
2-metylobutan
for spectroscopy Uvasol®
Synonim(y):
izopentan, izopentan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
201-142-8
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
28 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
800 hPa ( 20 °C)
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
800 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
expl. lim.
1.3-7.6 % (v/v)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.0005%
color
APHA: ≤10
transmittance
190 nm, ≥50%, 200 nm, ≥65%, 210 nm, ≥85%, 215 nm, ≥90%, 240 nm, ≥98%
bp
28 °C/1013 hPa
mp
-160 °C
transition temp
flash point -57 °C
density
0.62 g/cm3 at 20 °C
UV absorption
λ: 190 nm Amax: ≤0.30, λ: 200 nm Amax: ≤0.19, λ: 210 nm Amax: ≤0.07, λ: 215 nm Amax: ≤0.05, λ: 240 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CC)(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
General description
Dokładne wyniki analityczne w spektroskopii UV/VIS i spektroskopii w podczerwieni zależą od zastosowania bardzo czystych rozpuszczalników do przygotowania próbek. Gama rozpuszczalników Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> została specjalnie zaprojektowana do spektroskopii i innych zastosowań wymagających rozpuszczalników o najwyższej czystości spektralnej. Proces uszlachetniania pozwala na większy stopień bezpieczeństwa w zastosowaniach i uniknięcie błędnej interpretacji wyników analitycznych spowodowanych śladami zanieczyszczeń UV, IR i fluorescencji. Rozpuszczalniki Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> oferują najlepszą przepuszczalność promieniowania UV. We wszystkich specyfikacjach określono minimalną przepuszczalność dla 5 typowych długości fal.
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,8 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,0005 %
Woda: ≤ 0,005 %
Barwa: ≤ 10 Hazen
Kwasowość: ≤ 0.0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescencja (jako chinina przy 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescencja (jako chinina przy 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmisja (przy 190 nm): ≥ 50 %
Transmisja (przy 200 nm): ≥ 65 %
Transmisja (przy 210 nm): ≥ 85 %
Transmisja (przy 215 nm): ≥ 90 %
Transmisja (od 240 nm): ≥ 98 %
Absorbancja (przy 190 nm): ≤ 0.30
Absorbancja (przy 200 nm): ≤ 0,19
Absorbancja (przy 210 nm): ≤ 0,07
Absorbancja (przy 215 nm): ≤ 0.05
Absorbancja (od 240 nm): ≤ 0,01
Spełnia wymagania "Spektroskopii do zastosowań specjalnych" zgodnie z Reag. Ph Eur
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
270342M3263159060
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99%
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
0.62 g/cm3 at 20 °C
density
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor pressure
800 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
11.17 psi ( 20 °C)
vapor pressure
11.17 psi ( 20 °C)
vapor pressure
11.17 psi ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-metylobutan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-59.8 °F - closed cup
flash_point_c
-51 °C - closed cup
Questions
  1. what type of Cap is on these flasks
    1 answer
    1. This product is packaged in a glass bottle with a polytetrafluoroethylene (PTFE) cap.