Przejdź do
1.06028
Metanol-D4
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonim(y):
Tetradeuterometanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 x 0.75 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
758,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
939,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CD4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.07
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
212-378-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
129 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
440 °C
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
6-50 % (v/v)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
transition temp
flash point 9 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
format
neat
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O(C([2H])([2H])[2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
General description
Szeroka gama deuterowanych rozpuszczalników MagniSolv o wyjątkowo niskiej zawartości wody resztkowej, doskonałej czystości chemicznej i najwyższym dostępnym wzbogaceniu izotopowym może zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby naukowców. W zależności od zastosowania i czułości spektrometru NMR oferujemy rozpuszczalniki o stopniu deuteracji od 98% do 99,96%. W przypadku wszystkich rozpuszczalnych w wodzie deuterowanych produktów standardowych, zawartość wody jest określona zarówno według Karla Fischera, jak i NMR.
Application
Stopień deuteracji metanol-D4 min. 99,8% dla spektroskopii NMR MagniSolv. CAS 811-98-3, wzór chemiczny CD₃OD, masa molowa 36,07 g/mol.
Analysis Note
Stopień deuteracji: ≥ 99,80%
Woda (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,030%
Test wydajności (spektrum NMR): pomyślnie przeszedł test
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
611646439029535435
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solution
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
65 °C/1013 hPa
bp
65.4 °C (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C
mp
-99 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metanol-D4
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
811-98-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106028001004022536071886
106028000504022536686967
106028010004022536775210
106028000104022536694214
106028000904022536071879
106028002504022536071893
106028002604027269257095