Przejdź do
1.05982
D-Mannitol
suitable for microbiology
Synonim(y):
Mannite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
200-711-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
autoignition temp.
410 °C
Quality Level
potency
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
213 g/L
bulk density
400‑500 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Biochem/physiol Actions
A sugar alcohol sweet tastant. Used in sweetness inhibition studies.
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
63560M19021.05983
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
213 g/L
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
213 g/L
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
mp
167-170 °C (lit.)
mp
165-169 °C, 167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
agriculture
application(s)
-
bp
290-295 °C/4 hPa
bp
-
bp
-
bp
290-295 °C/4 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105982050004022536070582