Przejdź do
1.05940
Tetrahydrat azotanu manganu(II)
greener alternative
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
552,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Mn(NO3)2 · 4 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.01
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-828-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
3800 g/L
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥98.5% (complexometric)
form
solid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
37 °C
solubility
3800 g/L
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750‑950 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI key
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This enabling product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 98,5 %
Wartość pH (5 %; woda): 2,8 - 3,6
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,001 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0.005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,05 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,001 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Zn (Cynk): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrat azotanu manganu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105940100004022536070162
105940902504022536070186
105940050004022536070155