Przejdź do
1.05934
Dwuwodny chlorek manganu(II)
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Dichlorek manganu
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Mn · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.87
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-869-6
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
1200 g/L
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1190 °C (anhydrous substance)
mp
650 °C (anhydrous substance)
solubility
1200 g/L
density
2.27 g/cm3 at 20 °C
bulk density
850 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.001%, Mg: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Mn.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
BEYCFZBNRLPHEP-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 99,0 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,002 %
Ca (Wapń): ≤ 0,001 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,001 % Mg (Magnez): ≤ 0,005 % 001 %
Mg (Magnez): ≤ 0,005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,0005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,001 %
Substancje redukujące nadmanganian potasu: ≤ 0,0005 %.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Brain
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105934100004022536070131
105934010004022536070124