Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1270,00 zł
Quality Level
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Analysis Note
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm
Grubość warstwy: 210 - 250 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
11 - 25
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 34 - 48
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 52 - 67
liczba rozdziału (test barwny, lipofil): ≥ 10,5
B) Test sterydowy
wartości hRf
- hydrokortyzon, test sterydowy:
25 - 37
- Reichstein S, test sterydowy: 37 - 49
- metylotestosteron, test steroidowy: 42 - 54
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent A) Toluen (45% wilgotności względnej)
Eluent B) Octan etylu/Toluen (95+5 v/v; 20% wilgotności względnej)
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter |
| feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| plate L × W 20 cm × 10 cm | plate L × W 2.5 cm × 7.5 cm | plate L × W 5 cm × 10 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm |
| particle size 10-12 μm | particle size 10-12 μm | particle size 10-12 μm | particle size 10-12 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LuxPlate™ Płytki TLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1058040001 | 04022536915548 |