Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Ciśnieniowa elektrochromatografia planarna pochodnych DNS aminokwasów w układach z żelem krzemionkowym i silanizowanym żelem krzemionkowym z dodatkiem kwasu mrówkowego do wodnej fazy ruchomej...: W niniejszym badaniu zbadano separację dansylowych (DNS) pochodnych aminokwasów przy użyciu ciśnieniowej elektrochromatografii planarnej (PPEC) zarówno w układzie z żelem krzemionkowym, jak i z żelem krzemionkowym silanizowanym. Wyniki podkreślają różnice w selektywności separacji ze względu na efekt elektroforetyczny obecny w PPEC, w przeciwieństwie do systemów wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) (Chomicki i in., 2021).
- Chromatografia cienkowarstwowa pochodnych aminokwasów DNS w układach z żelem krzemionkowym i płytkami z silanizowanego żelu krzemionkowego..: W niniejszym badaniu zbadano selektywność rozdzielania pochodnych DNS aminokwasów przy użyciu HPTLC na płytkach z żelem krzemionkowym 60 F254 i płytkach RP-18 W. Przetestowano różne stężenia acetonitrylu w wodnych roztworach kwasu mrówkowego, ujawniając znaczące różnice między tymi dwoma systemami (Chomicki et al., 2022).
- Oznaczanie leków receptorowych blokujących receptory β w układach TLC z żelem krzemionkowym z fazą ruchomą zawierającą środek powierzchniowo czynny...: W artykule zbadano zastosowanie płytek TLC z żelem krzemionkowym z fazami ruchomymi zawierającymi środek powierzchniowo czynny do rozdzielania i analizy ilościowej leków blokujących receptory β. Przyjazna dla środowiska metoda zapewnia dokładne wartości LOD i LOQ dla różnych leków (Traczuk i Polak, 2022).
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix |
| feature fluorescent indicator, binder Organic Polymer | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter |
| plate L × W 20 cm × 10 cm | plate L × W 2.5 cm × 7.5 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm | plate L × W 5 cm × 20 cm |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płytki TLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄
Produkty
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1057290001 | 04022536067940 |