Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 942,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
942,00 zł
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
Quality Level
potency
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
262 °C
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
bulk density
360 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3][C@@H](CCCCN)C(=O)O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, drobny proszek
Wygląd roztworu (1 mol/l, woda): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, kwas chlorowodorowy 1 mol/l, obliczone na wysuszonej substancji): +20,3 do +21,3
Absorpcja UV(260 nm; 1 mol/l; 1 cm; woda): ≤ 0,20
Absorpcja UV(280 nm; 1 mol/l; 1 cm; woda): ≤ 0,25
Siarczan (SO₄): ≤ 0.01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,001 %
Co (Kobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0005 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,01 %
Zn (Cynk): ≤ 0.0005 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,3 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,4 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| potency 10000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency 10000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - |
| Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| vapor pressure <1 Pa ( 20 °C) | vapor pressure <1 Pa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-30°C |
| bulk density 360 kg/m3 | bulk density 360 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
| pH 5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monochlorowodorek L-lizyny
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1057009010 | 04022536692746 |
| 1057000100 | 04022536067421 |
| 1057001000 | 04022536067438 |