Przejdź do
1.05636
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 DIOL F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Feature:
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
Particle size:
5-6 μm
Pore size:
60 Å medium pore diameter
Layer thickness:
200 μm
Plate l × w:
20 cm × 10 cm
Material:
glass support, silica gel 60 matrix
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
HPTLC: suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 20 x 10 cm
Nasze sorbenty krzemionkowe modyfikowane NH2, CN i DIOL są mniej polarne niż konwencjonalne fazy krzemionkowe, dzięki czemu idealnie nadają się do oddzielania substancji hydrofilowych lub naładowanych. Nasze umiarkowanie polarne płytki krzemionkowe modyfikowane cyjanami i diolami mogą być stosowane zarówno w układach z fazą normalną, jak i odwróconą. Alternatywą dla celulozy PEI są płytki NH2 modyfikowane aminami, które zapewniają słabą charakterystykę wymiany jonowej ze szczególną selektywnością dla związków naładowanych.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Steroidtest, faza prosta
Wartości hRf
- hydrokortyzon, faza prosta:
4 - 8
- Reichstein S, faza prosta: 11 - 18
- metylotestosteron, faza prosta: 27 - 36
B) Test steroidowy, faza odwrócona
- metylotestosteron, test steroidowy: 48 - 68
- Reichstein S, test steroidowy: 58 - 78
- hydrokortyzon, test steroidowy: 68 - 88
Typowa wartość określona na aktywowanej płytce (120°C, 15 min)
Eluent a) benzyna lakowa 40-60°/aceton (80/20 v/v)
Eluent b) aceton/woda (30/70 v/v)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.126681.156471.13726
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
fluorescent indicator, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
plate L × W
10 cm × 10 cm
plate L × W
10 cm × 10 cm
plate L × W
10 cm × 10 cm
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105636000104022536713960