Przejdź do
1.05545
Potassium hydroxide solution
47%, for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Roztwór KOH 47%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
Concentration:
46.0-48.0% KOH
Form:
liquid
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku potasu 47%, for analysis EMSURE®
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
46.0-48.0% KOH
impurities
≤0.0001% As (Arsenic), ≤0.0003% Total nitrogen (N), ≤0.0005% Ca (Calcium), ≤0.0005% Cu (Copper), ≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Mg (Magnesium), ≤0.0005% Ni (Nickel), ≤0.0005% Pb (Lead), ≤0.0005% Phosphate (PO4), ≤0.0005% Zn (Zinc), ≤0.001% Al (Aluminium), ≤0.002% Sulfate (SO4), ≤0.004% Chloride (Cl), ≤1.0% Carbonate (as K2CO3)
pH
>13.5 (20 °C in H2O)
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): 46,0 - 48,0 %
Węglan (jako K₂CO₃): ≤ 1,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,004 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0.0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,002 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0003 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Wapń): ≤ 0,0005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0.0005 %
Ni (Nikiel): ≤ 0.0005 %
Pb (Ołów): ≤ 0.0005 %
Zn (Cynk): ≤ 0.0005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
671091.091071.09108
concentration
46.0-48.0% KOH
concentration
4 M in H2O
concentration
1 M
concentration
1 M
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
pH
>13.5 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C in H2O)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
impurities
≤0.0001% As (Arsenic), ≤0.0005% Ca (Calcium), ≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.0005% Mg (Magnesium), ≤0.0005% Pb (Lead), ≤0.0005% Zn (Zinc), ≤0.002% Sulfate (SO4), ≤1.0% Carbonate (as K2CO3), ≤0.0003% Total nitrogen (N), ≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Phosphate (PO4), ≤0.004% Chloride (Cl), ≤0.0005% Cu (Copper), ≤0.001% Al (Aluminium), ≤0.0005% Ni (Nickel)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku potasu 47%
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.
Różnice między kwasem foliowym a folianami i ich aktywność biologiczna; implikacje dla wzbogaconej żywności i suplementów dla zdrowia ludzkiego.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105545902504022536065779
105545100004022536065762
105545901004022536966632
Questions
  1. Is this product 47% w/w or 47% w/v?
    1 answer
    1. This product is 47% w/w.