This product is packaged in a bottle with S40 threads. The neck of the bottle has an outer diameter of 40 millimeters, and an inner diameter of 26 to 27 millimeters.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 453,00 zł |
Informacje o tej pozycji
432,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku potasu w izopropanolu, acc. to DIN ISO 6618 part 1 c(KOH)=0.1 mol/l (0,1 N), Titripur®
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (2-Propanol)
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
expl. lim.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol()
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 12 °C (2-Propanol)
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stężenie substancji 0.0995 - 0.1005 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0003 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 wodorotlenek ftalanu potasu) za pomocą wolumetrycznego standardowego wodorotlenku ftalanu potasu (numer artykułu 1.02400), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
*) Stężenie tego roztworu wolumetrycznego zmniejsza się wraz z upływem czasu przechowywania. Nie jest to kwestia jakości tego produktu, jest to właściwość tego roztworu. Dlatego zdecydowanie zalecamy wykonywanie oznaczania miana po otwarciu oryginalnie zamkniętej butelki i każdego dnia roboczego.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line - | product line Titripur® | product line Titripur® |
| quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality - | quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab |
| expl. lim. 2-13.4 % (v/v) 2-Propanol() | expl. lim. - | expl. lim. - | expl. lim. - |
| autoignition temp. 425 °C (2-Propanol) | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku potasu w izopropanolu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
hcodes
flash_point_f
53.6 °F - closed cup - (2-Propanol)
flash_point_c
12 °C - closed cup - (2-Propanol)
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W242705-20KG-K | 04061837544545 |
| W242713-1KG-K | 04061837876462 |
| W242713-9KG-K | 04061837512391 |
| W242705-SAMPLE-K | 04061837544569 |
| W242713-4KG-K | 04061837876479 |
| 75563-5ML | 04061832908984 |
| 75563-1ML | 04061832908953 |
| E15701-500ML | 04061833601976 |
| E15701-25ML | 04061833601969 |
| E15701-1L | 04061833601952 |
| W242705-1KG-K | 04061837544538 |
| W242713-20KG-K | 04061837512384 |
-
Hi, What is the neck size of this bottle, 32 mm?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
Does this reactive meet ASTM D974 specifications?
1 answer-
This item does not meet ASTM D974 specifications. Currently, there is no product option available that meets ASTM D974 specifications.