A percent solution refers to grams per 100 milliliter. The 10% indicates the product contains 10 grams Iron per 100ml volume.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 287,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Form:
liquid
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Roztwór chlorku żelaza(III) (10% Fe), for analysis EMSURE®
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
10.0-10.3% (complexometric)
impurities
≤0.5% Free acid (as HCl)
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
anion traces
phosphate (PO43-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.0005%, Fe2+: ≤0.005%, N: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): 10,0 - 10,3 %
Wolny kwas (jako HCl): ≤ 0,5 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0.005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie jako Pb (ołów): ≤ 0,005 %
Fe II (żelazo II): ≤ 0,005 %
Wolny kwas (jako HCl): ≤ 0,5 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0.005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie jako Pb (ołów): ≤ 0,005 %
Fe II (żelazo II): ≤ 0,005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form solution | form powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.29 g/cm3 at 20 °C | density - | density 0.868 g/mL at 25 °C | density - |
| cation traces As: ≤0.0005%, N: ≤0.005%, Fe2+: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| impurities ≤0.5% Free acid (as HCl) | impurities - | impurities - | impurities - |
-
Does 10% Fe mean 10 g Fe/ mL?