Przejdź do
1.05463
Agar do liczenia płytek
GranuCult® prime, ISO 4833, IFU, ISO 17410, FDA-BAM, granular, suitable for food and beverages
Synonim(y):
Agar do liczenia płytek tlenowych, Agar do metod standardowych, Agar drożdżowy kazeinowo-peptonowo-dekstrozowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
855,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
FDA-BAM, IFU, ISO 17410, ISO 4833
Ph:
7.0 (30 °C, 22 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
aerobic bacteria (total)
Application(s):
food and beverages, microbiology
855,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
FDA-BAM, IFU, ISO 17410, ISO 4833
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 5 kg, pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 (30 °C, 22 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
22.5 g/L
bulk density
560 kg/m3
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total)
General description
Plate Count Agar (zwany także Tryptone Glucose Yeast Agar lub Casein-Peptone Dextrose Yeast Agar) to granulowane podłoże hodowlane. Nie zawiera żadnych inhibitorów ani wskaźników i jest stosunkowo bogata w składniki odżywcze. Enzymatyczne trawienie kazeiny (trypton) z wysokim poziomem wolnych aminokwasów jest źródłem azotu. Ekstrakt drożdżowy dostarcza przede wszystkim witamin z grupy B. Glukoza jest źródłem energii dla wzrostu bakterii, a agar jest środkiem zestalającym. Nasze granulowane pożywki mają wiele zalet, takich jak lepsza konsystencja, szybsze rozpuszczanie, dłuższy okres przydatności do spożycia, bezpieczeństwo i łatwa obsługa.
Application
Podłoże Plate Count Agar jest odpowiednie do oznaczania całkowitej zawartości drobnoustrojów w mleku, produktach mlecznych, żywności i paszy dla zwierząt, wodzie, napojach i innych materiałach.
Other Notes
Zastępuje: 1.05463.5007
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.463651.462691.03864
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
technique(s)
microbiological culture: suitable
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
granular
form
(Solid Medium)
form
solid
form
powder
suitability
aerobic bacteria (total)
suitability
Total microbial count, nonselective for
suitability
total viable count, aerobic bacteria (total count)
suitability
nonselective for
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
air monitoring
detection
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
agency
FDA-BAM, ISO 17410, IFU, ISO 4833
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar do liczenia płytek
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Różne rodzaje podłoży hodowlanych, które są wykorzystywane do hodowli mikroorganizmów w laboratorium w celu kontroli jakości, są klasyfikowane według kilku kryteriów, takich jak konsystencja, skład lub selektywność.
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105463500004022536065496
105463050004022536065465