Przejdź do
1.05411
® prime Wzmocniona pożywka dla klostridiów (RCM)
GranuCult® prime, according to USP, EP, JP, granular, for Clostridium spp., pkg of 500 g
Synonim(y):
Podłoże różnicowe Clostridium, RCA Agar, RCM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
EP, JP, according to USP
Form:
granular
Suitability:
Clostridium spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
894,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
EP, JP, according to USP
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Clostridium spp.
General description
Podłoże GranuCult® prime Reinforced clostridial medium (RCM) może być stosowane do inicjacji wzrostu z małych inokulum i uzyskania najwyższej liczby żywotnych Clostridia. Może być stosowana jako konwencjonalne podłoże do badań beztlenowców przetrwalnikujących, zwłaszcza Clostridium butyricum w serze, oraz do liczenia i izolacji Clostridia. Inne beztlenowce przetrwalnikujące, takie jak paciorkowce i pałeczki kwasu mlekowego, również rosną na tym podłożu. Hydrolizat kazeiny, ekstrakt wołowy, ekstrakt drożdżowy i pepton dostarczają azotu, witamin, aminokwasów i węgla do wzrostu. Dekstroza jest fermentowalnym cukrem, a chlorek sodu zapewnia równowagę osmotyczną. Pożywka jest wolna od inhibitorów i zawiera cysteinę jako środek redukujący. Octan sodu jest środkiem buforującym. Polimyksynę B można dodać w celu zahamowania rozwoju bakterii Gram-ujemnych i zwiększenia selektywności pożywki. Warunki hodowli obejmują inkubację w temperaturze 35-37°C przez 40-48 godzin w atmosferze beztlenowej.
Application
GranuCult® prime Reinforced clostridial medium (RCM) jest odpowiednie do hodowli i oznaczania liczby clostridiów, innych beztlenowców i fakultatywnych mikroorganizmów w żywności i innych materiałach.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawy
Wartość pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Typowy skład (g/litr): Ekstrakt mięsny 10,0; Peptony 10,0; Ekstrakt drożdżowy 3,0; D(+)Glukoza 5,0; Skrobia 1,0; Chlorek sodu 5,0; Octan sodu 3,0; Chlorek L-Cysteiny 0,5; Agar-agar 0,5
Test promocji wzrostu zgodnie ze zharmonizowaną metodą EP, USP i JP.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Clostridium sporogenes ATCC 11437): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Clostridium perfringens ATCC 10543): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Clostridium novyi ATCC 17861): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Wzrost (Clostridium sporogenes ATCC 11437): +
Wzrost (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): +
Wzrost (Clostridium perfringens ATCC 10543): +
Wzrost (Clostridium novyi ATCC 17861): +
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Inkubacja: 48 godzin; 30-35°C; Clostridia: beztlenowe
Powyższe informacje są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez powiadomienia (z wyjątkiem klientów posiadających umowę o kontroli zmian z naszą firmą). Informacje/format mogą zostać zmienione w dowolnym czasie i w dowolny sposób, jeśli wymagają tego wewnętrzne sprawy firmy lub standardowe przepisy.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3