Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 985,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
985,00 zł
Quality Level
agency
EP, JP, USP, according to ISO 16212
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.6 (22 °C, 48 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
48 g/L
bulk density
590 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Application
Analysis Note
Wygląd (kolor): brązowy
Wartość pH (25 °C): 5,4 - 5,8
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):
Liczba kolonii (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Liczba kolonii (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Liczba kolonii (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080):
Liczba kolonii (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):
Odzysk na podłożu testowym (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 70 %
Wzrost (Geotrichum candidum DSM 1240): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Penicillium commune ATCC 10428): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): umiarkowany do dobrego
Inkubacja: Pleśnie 7 dni w 26 ± 2 °C, Drożdże 3 dni, tlenowo
Stopień odzysku 70% odpowiada wartości produktywności 0,7.
Podane liczby kolonii wynikają z sumy trzykrotnego oznaczenia.
Podłoża referencyjne: Agar SABOURAUD
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability molds, yeasts | suitability molds, yeasts | suitability molds, yeasts | suitability molds, yeasts |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| form granular | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) |
| agency EP, USP, JP, according to ISO 16212 | agency ISO | agency ISO | agency ISO |
| application(s) food and beverages | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ® Agar z ekstraktem słodowym
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Produkty
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1053980500 | 04022536064130 |
| 1053985000 | 04022536064161 |