Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
form
powder (dehydrated (DCM))
Quality Segment
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
application(s)
microbiology, pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Micrococcus spp., bacteria
General description
dla mikrobiologii
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny do lekko mętnego
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7,7 - 8,1
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C): płynny
Wzrost (Bacillus subtilis BGA): dobry do bardzo dobrego
Średnica strefy inhibicji/Streptomycyna 0.5 µg (Bacillus subtilis BGA):
Średnica strefy zahamowania/Streptomycyna 10 µg (Bacillus subtilis BGA):
Średnica strefy zahamowania/Gentamycyna 10 µg (Bacillus subtilis BGA):
Średnica strefy zahamowania/Gentamycyna 30 µg (Bacillus subtilis BGA):
Inkubacja: 24 godz.35 °C; warunki tlenowe
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7,7 - 8,1
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C): płynny
Wzrost (Bacillus subtilis BGA): dobry do bardzo dobrego
Średnica strefy inhibicji/Streptomycyna 0.5 µg (Bacillus subtilis BGA):
Średnica strefy zahamowania/Streptomycyna 10 µg (Bacillus subtilis BGA):
Średnica strefy zahamowania/Gentamycyna 10 µg (Bacillus subtilis BGA):
Średnica strefy zahamowania/Gentamycyna 30 µg (Bacillus subtilis BGA):
Inkubacja: 24 godz.35 °C; warunki tlenowe
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar antybiotykowy nr 5