Przejdź do
1.05269
Agar antybiotykowy nr 11
NutriSelect® Plus, USP, EP, FDA, powder, for bacteria, for Micrococcus spp., pkg of 500 g
Synonim(y):
GROVE i RANDALL medium nr. 11
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Agency:
EP, USP
Ph:
8.2-8.4 (25 °C in H2O)
Form:
powder
Suitability:
Micrococcus spp., bacteria
Application(s):
microbiology
pharmaceutical
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
EP, USP
reg. compliance
FDA
form
powder
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
color
yellow to brown
pH
8.2-8.4 (25 °C in H2O)
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Micrococcus spp., bacteria
General description
Agar antybiotykowy nr. 11 jest zalecany do mikrobiologicznego oznaczania antybiotyków w preparatach farmaceutycznych, płynach ustrojowych, preparatach paszowych dla zwierząt i innych materiałach. Materiał próbki może być badany metodami rozcieńczania i dyfuzji. Najpopularniejszą metodą jest test dyfuzyjny na agarze, który można wykonać jako test cylindryczny, dziurkowany lub papierowo-tarczowy. Podłoże hodowlane jest zaszczepiane odpowiednim szczepem testowym i wylewane na płytki. Określone ilości badanego antybiotyku i wzorca antybiotyku są nanoszone w postaci plamek (cylinder, dziurkowany otwór, papierowe krążki). Po inkubacji, wokół miejsca aplikacji powstają strefy zahamowania wzrostu. W strefach tych nie występuje wzrost drobnoustrojów, a ich średnica jest miarą aktywności testowanego antybiotyku. Aktywność testowanego antybiotyku jest określana przez porównanie średnicy jego strefy zahamowania ze średnicą standardowego antybiotyku. Węglowodany i napar ziemniaczany sprzyjają wzrostowi drożdży i pleśni, podczas gdy niskie pH częściowo hamuje towarzyszącą florę bakteryjną. Jeśli pożywka ma być używana do wzrostu grzybów, pH należy dostosować do około 3,5. Grzyby rosnące na tym podłożu rozwijają typową morfologię.
Application
Agar antybiotykowy nr. 11 jest stosowany do mikrobiologicznego oznaczania antybiotyków w preparatach farmaceutycznych, płynach ustrojowych, preparatach paszowych dla zwierząt i innych materiałach.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 40 °C): płynny
Wartość pH (25 °C): 8.2 - 8.4
Wzrost (Kocuria rhizophila ATCC 9341): dobry do dobrego
Średnica strefy inhibicji/Amicylina 10 µg (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Średnica strefy zahamowania/Erytromycyna 15 µg (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): dobry do bardzo dobrego
Średnica strefy zahamowania/Kanamycyna 30 µg (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Średnica strefy zahamowania/Neomycyna 30 µg (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Wzrost (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): dobry do bardzo dobrego
Średnica strefy zahamowania/Oleandomycyna 15 µg (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)):
Średnica strefy zahamowania/Neomycyna 30 µg (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)):
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.465387019170182
suitability
Micrococcus spp., bacteria
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, nonselective for Neisseria spp., nonselective for bacteria (General Media)
suitability
bacteria (general purpose media), nonselective for Bacillus spp., nonselective for Staphylococcus spp.
form
powder
form
plate (ready-to-use)
form
powder
form
powder
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
application(s)
clinical testing
food and beverages
microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical, microbiology
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
NCCLS
agency
USP, according to EP
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105269050004022536062693