Przejdź do
1.05225
Czerwony krezol
pH indicator, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
o-krezolosulfonftaleina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
470,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
885,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.43
UNSPSC Code:
12171502
EC Index Number:
217-064-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Czerwony krezol, indicator Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
form
solid
loss
≤5% loss on drying, 110°C
visual transition interval
0.5-2.5, pink to brownish-yellow(1st transition range), 6.5-8.5, yellow to purple(2nd transition range)
mp
290 °C (decomposes)
bulk density
600‑620 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3cc(c(cc3)O)C)c2cc(c(cc2)O)C
InChI
1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(7-9-18(13)22)21(16-8-10-19(23)14(2)12-16)17-5-3-4-6-20(17)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3
InChI key
OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Opis nowego gatunku drożdży Debaryomyces apis f.a., sp. nov. produkującego lipazę oraz zmodyfikowanej metody opartej na barwniku wskaźnikowym pH do badań przesiewowych mikroorganizmów produkujących lipazę: W niniejszym badaniu przedstawiono nowy gatunek drożdży, Debaryomyces apis, zdolny do wytwarzania lipazy, oraz nową metodę wykorzystującą czerwień krezolową jako barwnik wskaźnikowy pH do badań przesiewowych mikroorganizmów wytwarzających lipazę (Kumari et al., 2023).
  • Zastosowanie czujnika kolorymetrycznego do monitorowania rozpuszczonego CO2 w wodach naturalnych..: Badania te omawiają zastosowanie czujnika kolorymetrycznego, który zawiera czerwień krezolową, do monitorowania rozpuszczonego dwutlenku węgla w naturalnych źródłach wody, zapewniając metodę monitorowania i analizy środowiska (Lee et al., 2022).
  • Mieszanka folii polimerowej z alkoholem poliwinylowym, trichloroetylenem i czerwienią krezolową do dozymetrii promieniowania gamma ..: W artykule przedstawiono mieszankę folii polimerowej zawierającą czerwień krezolową do dozymetrii promieniowania gamma, podkreślając jej zastosowanie w monitorowaniu narażenia na promieniowanie (Doyan et al., 2021).
  • Wysoce wydajne kolorymetryczne czujniki CO2 do monitorowania wycieku CO2 z miejsc wychwytywania i składowania dwutlenku węgla..: Badanie obejmuje opracowanie wysoce wydajnych czujników kolorymetrycznych wykorzystujących czerwień krezolową do wykrywania wycieków CO2, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa operacji wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Ko et al., 2020).
Analysis Note
1. zakres przejścia: pH 0,5 - pH 2,5 - różowy - brązowożółty
2. zakres przejścia: pH 6,5 - pH 8,5 - żółty - fioletowy
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 5
Test wrażliwości: pozytywny wynik testu
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Czerwony krezol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105225002504022536062426
105225000504022536062419