Przejdź do
1.04994
Fluorek potasu
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Potassium fluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
936,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
FK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.10
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-151-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (precipitation titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
923 g/L
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
1.3 hPa ( 885 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (precipitation titration)
form
solid
potency
245 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.05% Free acid (as HF)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1505 °C/1013 hPa
mp
846 °C
solubility
923 g/L
density
2.48 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.2%, excess alkali: ≤0.05% (as KOH), heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Czynniki przedanalityczne wpływające na wyniki analizy etanolu w próbkach pośmiertnych...: W niniejszym badaniu przeanalizowano różne czynniki przedanalityczne, które wpływają na dokładność analizy etanolu w próbkach pobranych pośmiertnie. Podkreślono rolę fluorku potasu w zapobieganiu pośmiertnej produkcji etanolu, zapewniając w ten sposób wiarygodne wyniki analityczne (Olds & Jones, 2024).
  • Enancjoselektywna synteza chiralnych 2-nitroallilowych amin poprzez kooperatywną katalizę wiązania kationów...: W pracy opisano enancjoselektywną syntezę chiralnych 2-nitroallilowych amin przy użyciu kooperatywnej katalizy wiążącej kationy z udziałem fluorku potasu. Podkreśla to skuteczność związku w syntezie asymetrycznej, ważnym obszarze w chemii organicznej (Park et al., 2023).
  • Synteza fluorków sulfonylowych z wykorzystaniem bezpośredniej wymiany chlorek/fluorek we fluorku potasu i wodzie/acetonie...: W artykule przedstawiono metodę syntezy fluorków sulfonylu z wykorzystaniem bezpośredniej wymiany chlorek/fluorek we fluorku potasu i wodzie/acetonie, podkreślając praktyczne i wydajne podejście do syntezy tych ważnych związków w chemii organicznej (Bare, 2023).
Analysis Note
Test (miareczkowanie strąceniowe): ≥ 99,0 %
Wolne zasady (jako KOH): ≤ 0,05 %
Wolny kwas (jako HF): ≤ 0,05 %
Chlorek (Cl): ≤ 0.005 %
Heksafluorokrzemian (SiF₆): ≤ 0,05 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Na (sód): ≤ 0,2 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
402931NIST22031.05030
form
solid
form
crystalline powder, powder, crystals or chunks
form
crystals
form
-
assay
≥99.0% (precipitation titration)
assay
≥99.0%
assay
-
assay
-
solubility
923 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
certified reference material
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%, hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.05%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorek potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104994025004022536059068
104994100004022536059075